ABS553
Anti-phospho KDR/FLK-1/VEGFR2 Antibody (Tyr1059)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase insert domain receptor, KDR, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
sheep (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1059)
Informazioni sul gene
human ... KDR(3791)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KDR/FLK-1/VEGFR2 in VEGF treated HUVEC cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1