07-716-I
Anti-KDR/Flk-1/VEGFR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase NYK, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDR(3791)
mouse ... Kdr(16542)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KDR/Flk-1/VEGFR2 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1