16-107
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85 Protein, agarose conjugate, 200 µg
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R1(5295)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2