ABN326
Anti-CAPS-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Calcium-dependent secretion activator 2, CADPS2, CAPS-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPS2(84698)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected CAPS-2 in rat cerebellum tissue.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CAPS-2 in 10 µg/mL of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
WGK 2