ABF191
Anti-FcRn (FCGRT)
from rabbit
Sinonimo/i:
IgG receptor FcRn large subunit p51, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Fcgrt(14132)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRn (FCGRT) in mouse liver, mouse uterus, and vagina tissue lysate (Li, Z., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(11):4388-93).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FcRn (FCGRT) in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1