ABE44-S
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, Trial Size
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, H3K27me3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract .
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1