ABE295
Anti-Zinc Finger Protein 260 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Zinc finger protein 260, Zfp-260, Pancreas-only zinc finger protein 1, POZF-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF260(339324)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytocchemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Zinc Finger Protein 260 in adeno-HA-AS-PEX1-infected rat primary cardiomyocytes (Komati, H., et al. (2011). J Biol Chem. 286(2):1508-1516.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Zinc Finger Protein 260 in alpha-MHCMerCreMer/CAT-PEX1 transgenic mouse heart tissue treated with Tamoxifen (Komati, H., et al. (2011). J Biol Chem. 286(2):1508-1516.).
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Zinc Finger Protein 260 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
WGK 1