ABE1342
Anti-ZBTB4 (KAISO-L1)
from rabbit
Sinonimo/i:
Zinc finger and BTB domain-containing protein 4, KAISO-like zinc finger protein 1, KAISO-L1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB4(57659)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZBTB4 (KAISO-L1) in PC3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1