07-1216
Anti-PP2A Antibody, Catalytic subunit
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, delta isoform, Delta isoform of regulatory subunit B56, protein phosphatase, Protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), delta isoform, Protein phosphatase 2, regulatory subunit B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, chicken, bovine, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2R5D(5528)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500-1:1,000 dilution is traditonally used to detected PP2A, Catalytic subunit in 10 μg of HEK293 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2