AB9282
Anti-Peripherin Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Sensory & PNS
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry: 1:500-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Rat spinal cord or peripheral nerve homogenate.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2