AB6030
Anti-Integrin alpha 10 (ITGA10) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Integrin, alpha 10, integrin alpha-10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rhesus macaque, primate, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA10(8515)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected integrin alpha10 in 10 µg of SW-1353 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
SW-1353 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1