OP29
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
liquid, clone PAb240, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Mutant p53 Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAb240, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, chicken, hamster, bovine
Non deve reagire con
Xenopus
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Altre note
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.