Documenti fondamentali
AB5977
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Musashi-1
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Musashi homolog 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rodent, mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSI1(4440)
Descrizione generale
Nei mammiferi, la famiglia di proteine Musashi ha un importante ruolo nella determinazione del destino cellulare ed è implicata nel mantenimento dello stato di cellula staminale, nel differenziamento e nella tumorigenesi. Musashi1 (noto anche come Msi1), è espresso selettivamente nelle cellule progenitrici neurali incluse le cellule staminali neurali. Al di fuori del sistema nervoso, Musashi1 è un marcatore che identifica selettivamente le cellule staminali o early lineage dell′intestino. Musashi1 interagisce con la via di segnalazione di Notch durante la divisione cellulare asimmetrica legando la 3′ UTR di Numb. La presenza di Musashi inibisce la repressione della via di segnalazione di Notch da parte di Numb
Specificità
Reattività con altre specie non confermata.
Riconosce Musashi-1.
Immunogeno
Peptide sintetico, aa 5-21 di Musashi.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:200-1:1,000 di un precedente lotto.
Immunocitochimica:
è stata usata una diluizione di 1:200-1:1,000 di un lotto precedente
Western blotting:
1:200-1:1,000 con ECL.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Rileva Musashi-1 con l′anticorpo anti-Musashi-1, validato per l'uso in IC, IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Neuroscienza dello sviluppo
RNA binding protein (RBP)
Qualità
Testato di routine con metodica Western blotting su lisati di placenta umana.
Analisi mediante Western blotting:
una diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato Musashi-1 su 10 μg di lisato di placenta umana.
Descrizione del bersaglio
39 kDa
Linkage
Sostituisce: 03-114; 04-1041
Stato fisico
Policlonale di coniglio purificato in tampone contenente una soluzione di solfato di ammonio saturo al 50% e PBS senza conservanti.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -80ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule staminali neurali corticali di topo (N. Cat. SCR029).
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Long-term proliferation of human embryonic stem cell-derived neuroepithelial cells using defined adherent culture conditions
Shin, Soojung, et al.
Stem Cells, 24, 125-138 (2006)
Cell lineage identification and stem cell culture in a porcine model for the study of intestinal epithelial regeneration.
Gonzalez, LM; Williamson, I; Piedrahita, JA; Blikslager, AT; Magness, ST
Testing null
Neural stem cell detection, characterization, and age-related changes in the subventricular zone of mice
Maslov, Alexander Y, et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 1726-1733 (2004)
Postnatal epithelial growth of the small intestine in the rat occurs by both crypt fission and crypt hyperplasia.
Adrian G Cummins, Ben J Jones, Fiona M Thompson
Digestive Diseases and Sciences null
Raffaella Scardigli et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(9), 2516-2528 (2014-05-09)
Adult neurogenesis is a multistep process regulated by several extrinsic factors, including neurotrophins. Among them, little is known about the role of nerve growth factor (NGF) in the neurogenic niches of the mouse. Here we analyzed the biology of adult