AB5699
Anti-Cysteine-rich Motor Neuron 1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
CRIM1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRIM1(51232)
Specificità
SUBCELLULAR LOCALIZATION: Intracellular and Membrane associated.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunoprecipitation: 5 μL to 1 mL of cell extract. Preferred tissue/cell lysis buffer is RIPA. Suggested incubation time is 2-4 hours. Suggested capture agent is Protein A.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1