AB3704
Anticorpo anti-orexina-A
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPOX(5498)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Controllo del metabolismo da parte del SNC
Ritmo circadiano & sonno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1