AB3468
Anti-Heat Shock Protein 90β Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
HSP84
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Specificità
CELLULAR LOCALIZATION: Nuclear and Cytoplasmic.
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (frozen and formalin/paraffin): 5-10 μg/mL. Staining of formalin fixed tissue sections requires boiling the tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunocytochemistry
Immunoprecpitation: 10 μg/mg of protein lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Chaperones
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: MAD109 cells or breast carcinoma.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2