AB16530
Anti-BAFF Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
TALL-1, THANK, BLyS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFSF13B(10673)
mouse ... Tnfsf13B(24099)
rat ... Tnfsf13B(498666)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2