Merck
Tutte le immagini(13)
Documenti fondamentali
AB16501
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-AIF, dominio interno
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Apoptosis Inducing Factor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIFM1(9131)
Descrizione generale
L′apoptosi è caratterizzata da numerosi cambiamenti morfologici del nucleo, quali la condensazione della cromatina e la frammentazione nucleare. Questi cambiamenti sono innescati dall′attivazione dei membri della famiglia delle caspasi, dalla DNasi attivata dalle caspasi e da svariate nuove proteine (Zamzami et al., 1999). Di recente è stato identificato e clonato un nuovo gene, il cui prodotto causa condensazione della cromatina e frammentazione del DNA, che è stato chiamato fattore di induzione dell′apoptosi (AIF) (Susin et al. 1999). Come altre molecole cruciali nell′apoptosi, il citocromo c e la caspasi 9, anche AIF si trova nei mitocondri. Quando nella cellula viene indotta l′apoptosi, AIF trasloca nel nucleo e induce i mitocondri a rilasciare le proteine apoptogene citocromo c e caspasi 9. AIF induce la condensazione della cromatina e la frammentazione del DNA, ossia i segni distintivi di apoptosi, sia nel nucleo isolato che nel nucleo di cellule viventi quando microiniettato. Il fattore AIF è altamente conservato tra uomo e topo ed è espresso diffusamente (Susin et al. 1999).
Specificità
L′apoptosi è caratterizzata da numerosi cambiamenti morfologici del nucleo, quali la condensazione della cromatina e la frammentazione nucleare. Questi cambiamenti sono innescati dall′attivazione dei membri della famiglia delle caspasi, dalla DNasi attivata dalle caspasi e da svariate nuove proteine (Zamzami & Kroemer 1999). Di recente è stato identificato e clonato un nuovo gene, il cui prodotto causa condensazione della cromatina e frammentazione del DNA, che è stato chiamato fattore di induzione dell′apoptosi (AIF) (Susin et al. 1999). Come altre molecole cruciali nell′apoptosi, il citocromo c e la caspasi 9, anche AIF si trova nei mitocondri. Quando nella cellula viene indotta l′apoptosi, AIF trasloca nel nucleo e induce i mitocondri a rilasciare le proteine apoptogene citocromo c e caspasi 9. AIF induce la condensazione della cromatina e la frammentazione del DNA, ossia i segni distintivi di apoptosi, sia nel nucleo isolato che nel nucleo di cellule viventi quando microiniettato. Il fattore AIF è altamente conservato tra uomo e topo ed è espresso diffusamente (Susin et al. 1999).
Immunogeno
Epitopo: dominio interno
L′anticorpo policlonale di coniglio anti-AIF (regione interna) è stato indotto contro un peptide corrispondente agli amminoacidi 517-531 del fattore AIF umano (Susin et al. 1999). Questa sequenza è identica quella del fattore AIF di topo e ratto (Susin et al. 1999).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
L′anti-AIF, dominio interno, è un anticorpo diretto contro il fattore AIF per i saggi di IH(P) & WB.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Western blotting: da 0,25 a 1 μg/mL.
Come controllo positivo si può utilizzare il lisato di cellule K562 e si deve osservare una banda a 67 kDa.
Immunoistochimica su sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina: 5-20 μg/mL, con recupero dell′antigene; per dettagli e immagini vedere il protocollo pubblicato sul sito web.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
67 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-430
Stato fisico
Formato: purificata
IgG purificate in PBS contenente azoturo di sodio 0,02%.
Precipitazione con solfato di ammonio e cromatografia su DEAE-cellulosa
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8 °C Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Ampiamente espressa
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Carlo Rinaldi et al.
American journal of human genetics, 91(6), 1095-1102 (2012-12-12)
Cowchock syndrome (CMTX4) is a slowly progressive X-linked recessive disorder with axonal neuropathy, deafness, and cognitive impairment. The disease locus was previously mapped to an 11 cM region at chromosome X: q24-q26. Exome sequencing of an affected individual from the
Alfredo Criollo et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 12(1), 3-18 (2006-11-03)
HeLa and HCT116 cells respond differentially to sorbitol, an osmolyte able to induce hypertonic stress. In these models, sorbitol promoted the phenotypic manifestations of early apoptosis followed by complete loss of viability in a time-, dose-, and cell type-specific fashion
Loss of Aif function causes cell death in the mouse embryo, but the temporal progression of patterning is normal.
Brown, D; Yu, BD; Joza, N; Benit, P; Meneses, J; Firpo, M; Rustin, P; Penninger, JM; Martin, GR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
P2X7 receptor differentially modulates astroglial apoptosis and clasmatodendrosis in the rat brain following status epilepticus.
Ji-Eun Kim,Hea Jin Ryu,Seong-Il Yeo,Tae-Cheon Kang
Hippocampus null
Acyl coenzyme A-binding protein augments bid-induced mitochondrial damage and cell death by activating mu-calpain.
Shulga, N; Pastorino, JG
The Journal of Biological Chemistry null