Documenti fondamentali
AB15708C3
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Beta III tubulina, coniugato con Cy3
from rabbit, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
Descrizione generale
La tubulina è uno dei numerosi membri di una piccola famiglia di proteine globulari che polimerizzano a formare strutture citoscheletriche chiamate microtubuli. I membri più comuni della famiglia delle tubuline sono la α-tubulina e la β-tubulina. I dimeri di tubulina, tipicamente composti da subunità di α- e β-tubulina, si assemblano formare grandi polimeri chiamati microtubuli. β-III tubulina è una subunità particolare dei microtubuli che risulta essere espressa quasi esclusivamente nei neuroni. A causa del suo pattern di espressione peculiare, la β-III tubulina è spesso usata come marcatore per distinguere le cellule neuronali dalle altre cellule cerebrali, come quelle gliali che non la esprimono. β-III tubulina serve anche come marcatore della architettura del citoscheletro, dato che si trova prevalentemente nelle estensioni neuritiche.
Immunogeno
Peptide lineare sintetico corrispondente alla Beta-III tubulina umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-Beta-III tubulina, coniugato con Cy3, è validato per il rilevamento della Beta-III tubulina.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Qualità
Testato in immunocitochimica in cellule di corteccia cerebrale di ratto, E18.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato la beta-III tubulina in cellule di corteccia cerebrale di ratto, E18.
Descrizione del bersaglio
50 kDa calcolati
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato coniugato con Cy3, in PBS con 0,1% di azoturo di sodio e 15 mg/mL di BSA.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule di corteccia cerebrale di ratto, E18.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Andrew J Matamoros et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(11), 2011-2024 (2019-01-17)
Fidgetin is a microtubule-severing protein that pares back the labile domains of microtubules in the axon. Experimental depletion of fidgetin results in elongation of the labile domains of microtubules and faster axonal growth. To test whether fidgetin knockdown assists axonal