Key Documents
8.44002
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethylsuccinate, Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-419-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
365 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.0-8.5 % (v/v)
P. eboll.
196 °C/1013 hPa
Punto di fusione
18-19 °C
Temp. transizione
flash point 94 °C
Solubilità
75 g/L
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2