Key Documents
8.43874
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BrF4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.00
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
430-850-1
Tensione di vapore
4 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
630 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
171 °C/994.5 hPa
Punto di fusione
-55.5 °C
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
1.63 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C