375705
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
95%
Sinonimo/i:
2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
Saggio
95%
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)