156582
1-Bromo-2-methylpropane
99%
Sinonimo/i:
Isobutyl bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.02
Beilstein:
1730915
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Isobutyl bromide has been used in a reaction with 1-ethylimidazole in a 140 °C oil bath to yield 97% 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Efficient synthesis of 1-alkyl (aralkyl)-3-methyl (ethyl) imidazolium halides: precursors for room-temperature ionic liquids
Dzyuba SV and Bartsch RA
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1)265-268, 265-268 (2001)