Documenti fondamentali
8.43546
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl palmitate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-966-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
P. ebollizione
148 °C/3 hPa
Punto di fusione
30 °C
Temp. transizione
flash point 113 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup