8.41595
p-Anisoin
for synthesis
Sinonimo/i:
p-Anisoin, 4,4′-Dimethoxybenzoin
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
111-112 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3