Key Documents
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
212-082-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
303 °C
Solubilità
83.9 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3