Key Documents
8.41505
Sigma-Aldrich
L-Norvaline
for synthesis
Sinonimo/i:
L-Norvaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
229-543-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
>310 °C
Solubilità
48.7 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=7 in HCl 20%ig): +23.0 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7