Key Documents
8.41535
Sigma-Aldrich
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-567-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
240-241 °C
Densità
1.67 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3