Documenti fondamentali
70862
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical
Sinonimo/i:
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid sodium salt, Naphthionic acid sodium salt, Sodium 4-amino-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
3784871
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Stato
crystals
Impurezze
~25% water
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate can be used:
  • To prepare 1-bromo-4-naphthalenesulfonic acid, applicable as a phosphorophore in the detection of peptides by capillary electrophoresis.
  • As a reactant to synthesize scandium complexes, applicable as artificial receptors in the removal of amphoteric α−amino acids from aqueous solutions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Supelco
48075
Ethanol solution