Key Documents
8.41480
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
208-707-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
P. eboll.
333 °C/1013 hPa
Punto di fusione
179-180 °C
Solubilità
0.95 g/L (experimental)
Densità
1.385 g/cm3 at 22 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 Chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7