Key Documents
8.41389
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate, 2-Acetylphloroglucinol, Phloroacetophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
207-556-5
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
221-222 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3