Key Documents
8.41271
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3Cl3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
75-76 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3