92262
Trimethylamine solution
43.0-49.0% in H2O (T)
Sinonimo/i:
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine, TMA solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
43.0-49.0% in H2O (T)
Densità
0.83-0.88 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?