Documenti fondamentali
8.41072
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
218-397-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.189 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C