77450
2-Bromoacetophenone
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
ω-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
crystals
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
135 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
49-50 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)