Documenti fondamentali
8.40006
Sigma-Aldrich
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H38BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
214-291-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
245-250 °C
Solubilità
100 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (336,4 g/mole): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3