8.22188
TWEEN® 85
for synthesis
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Temp. transizione
flash point >149 °C (DIN 51758)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
> 149 °C - DIN 51758