Documenti fondamentali
8.21770
Sigma-Aldrich
1,2:7,8-Diepoxyoctane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2:7,8-Diepoxyoctane, 1,7-Octadiene dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
219-375-9
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
350 °C (DIN 51794)
Potenza
1049 mg/kg LD50, oral (Rat)
314 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
222 °C/1013 hPa
Punto di fusione
7 °C
Temp. transizione
flash point 89 °C (DIN 51758)
Solubilità
7 g/L
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.985
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup