Key Documents
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
208-588-2
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
155 °C/1 hPa
Punto di fusione
60-64 °C
Solubilità
1000 g/L (experimental)
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3