472956
Tungsten hexacarbonyl
99.99% trace metals basis (excluding Mo), purified by sublimation
Sinonimo/i:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl, Tungsten hexacarbonyl
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
12.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.2 mmHg ( 67 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis (excluding Mo)
Forma fisica
solid
Purificato mediante
sublimation
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
150 °C (lit.)
Densità
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Contenuto correlato
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.