289833
Strontium carbonate
≥98%
Sinonimo/i:
Strontianite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥98%
Stato
powder
Densità
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Barium strontium titanate
- Barium strontium titanate thin films
Strontium carbonate is used in pyrotechnics, ceramic ferrites, inexpensive fireworks colorant.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.