Documenti fondamentali
8.21125
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H4SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-522-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
soluble 818 g/L
Densità
1.55 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
932.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
500 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3