Documenti fondamentali
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
209-986-9
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
crystals
pH
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
68 °C/20 hPa
Punto di fusione
30-34 °C
Temp. transizione
flash point 81 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C