Key Documents
464422
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid sodium salt hydrate
≥95%
Sinonimo/i:
Sodium 2-Ketobutyrate Hydrate
About This Item
Formula condensata:
C2H5COCO2Na · xH2O
Peso molecolare:
124.07 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impurezze
<5% corresponding acid
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
PVLJVKQSCAHPPR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Ketobutyric acid sodium salt hydrate is widely used in organic synthesis as a valuable building block for the preparation bioactive compounds. It is also used as a precursor to synthesize alanine, which is an important amino acid.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)