Documenti fondamentali
8.20788
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methylcyclohexanone, Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
209-665-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
20 hPa ( 65 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
169-171 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-41 °C
Temp. transizione
flash point 48 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1CCC(CC1)C
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup