Documenti fondamentali
8.20670
Sigma-Aldrich
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6AsNaO2 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
204-708-2
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
60 °C
Solubilità
2000 g/L
Densità bulk
870 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)