20835
Cacodylic acid
≥99.0%
Sinonimo/i:
Dimethylarsinic acid, Dimethylarsonic acid, Hydroxydimethylarsine oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?