Key Documents
8.20576
Sigma-Aldrich
N-Fluoren-2-ylacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Fluoren-2-ylacetamide, 2-Acetamidofluorene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-188-6
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
193-196 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3