Documenti fondamentali
8.20524
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Diphenylacetamide, Acetic acid diphenylamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
208-277-1
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
≥98.0% (GC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
100-103 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3