Documenti fondamentali
8.14312
Sigma-Aldrich
Acenaphthene
for synthesis
Sinonimo/i:
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
201-469-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.005 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Temp. autoaccensione
>450 °C
Potenza
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
278 °C/1013 hPa
Punto di fusione
95 °C
Temp. transizione
flash point 135 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125.0 °C - closed cup